SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8172-04EA 0 EUR InStock
8172-04 8172-11 8172-02 8172-06 8172-07
SPE-Säulen, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Carboxylic Acid
Chromatographiesäulen
Ultrareine PP-Säulen mit BAKERBOND® HPLC-Medien wurden entwickelt, um Zeit zu sparen, das Arbeits- und finale Lösungsmittelvolumen zu minimieren und die Leistung zu verbessern. Die Laufzeiten sind bis zu neunmal schneller als bei herkömmlichen Säulen. Der eingebaute Säulenschutzfilter und die höhere Analytkonzentration können Vorfiltrations- und Konzentrationsschritte reduzieren oder überflüssig machen.
  • Bis zu neunmal schnellere Laufzeiten als herkömmliche SPE-Säulen
  • Einzigartige laminare Konfiguration
  • Auf Basis von Siliziumdioxid
Allgemeine Anwendungen: Ionische, basische Analyten.
Diese SPE-Säulen können im schwachen Kationenaustauschmodus verwendet werden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge