Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Kleines Laborbuch für Laborgeräte

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

818-0108EA 35.4 EUR InStock
818-0108 818-0109
VWR®, Kleines Laborbuch für Laborgeräte
Notizbücher
Beschichteter „FLEX“-Einband, für Beständigkeit in Laborumgebungen. Säurefreies, archivierungssicheres Papier (90 gsm).

  • Speziell entworfene Seiten für die Erfassung und Protokollierung von Daten
  • Beschichteter, strapazierfähiger Einband

Format: A5 (14,8×21 cm) oder A6 (10,5×14,8 cm), 96 Seiten, nummeriert.

Die Bücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.

Zertifizierungen: Die Bücher entsprechen den Richtlinien der GLP, GMP und GCP.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge