Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reinraum-Schreibblöcke, Spiralbindung, TexWrite®

Lieferant: Texwipe

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

TX5740 TX5741 TX5742
818-0129EA 438 EUR InStock
818-0129 818-0130 818-0121
Reinraum-Schreibblöcke, Spiralbindung, TexWrite®
Notizbücher
TexWrite® Reinraum-Schreibblock mit Spiralbindung. Eine wirtschaftliche Lösung zur Dokumentation in Reinräumen und kritischen Umgebungen.

  • Printed with low sodium, IPA resistant inks
  • Lie flat and pages rotate freely for ease of use

Format: groß (279×216 mm), mittel (216×140 mm), klein (127×76 mm).

Verpackung: Bag-Within-A-Bag®.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge