Reinraumpapier, b-paper
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
818-0261EA 18.6 EUR InStock
818-0261 818-0281 818-0255 818-0254 818-0253 818-0252 818-0251 818-0250 818-0249 818-0248 BASA-A3-80G-YELLOW
Reinraumpapier, b-paper
Papier
Besteht aus beschichtetem Papier, ohne Magnesiumsilikat. Das b'paper, 80 g oder 92 g, wird in einem Reinraum der Klasse 100 (ISO 5) geschnitten, gereinigt und verpackt.
  • Verschiedene Farben erhältlich
  • Verwendbar mit Tintenstrahl- oder Laserdruckern und mit Kopierern; eignet sich auch zum Notizen machen
  • Geringe ionische und Partikelkontamination
  • Ideal für alle Reinraumanwendungen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge