VWR® Reinraum-Haftnotizen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
818-0277EA 620 EUR InStock
818-0277
VWR® Reinraum-Haftnotizen
Notizblöcke
Reinraum-Haftnotizen für vielfältige Organisations- und Kennzeichnungsaufgaben.
  • Hergestellt aus 68 g/m² Reinraumpapier
  • Hervorragende Zugfestigkeit
Verpackung: 100 Blatt pro Block, 100 Blöcke pro Karton.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge