Reinraumverbundpapiere, BCR®
Lieferant: BERKSHIRE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
B104A4W25010 B85A4PK25010 B104A3WH.250/5 B85A4GN25010 B85A4BL25010 B85A4YL25010 B85A3BL2505 B68A4WH25010 B68A4BL25010 B104A4B25010 B85A3WH2505
818-0291EA 79.4 EUR InStock
818-0291 818-0294 BERKB104A3WH.250/5 818-0293 BERKB85A4BL25010 818-0295 BERKB85A3BL2505 BERKB68A4WH25010 BERKB68A4BL25010 BERKB104A4B25010 BERKB85A3WH2505
Reinraumverbundpapiere, BCR®
Papier
BCR® Bond besteht aus reiner Zellulose und ist zur Minimierung von Partikel- und Faserfreisetzung beschichtet. Sie sind je nach Anforderung in verschiedenen Gewichten und Farben erhältlich und eignen sich für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klassen 3 bis 7.
  • Hergestellt aus Zellulose
  • Partikel- und fusselarm
  • Doppelt verpackt zur Gewährleistung der Reinheit
  • Glatte Oberflächen reduzieren Partikelkontamination
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge