Protein-Niederschlagsplatten, J.T.Baker® BAKERBOND®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8181-596EA 515 EUR InStock
8181-596 8181-96
Protein-Niederschlagsplatten, J.T.Baker® BAKERBOND®
Protein-Aufbereitungs Proteinreinigungs-Reagenzien
J.T.Baker® BAKERBOND® Protein-Niederschlagsplatten ermöglichen eine schnelle Proteinentfernung aus biologischen Proben.
  • Entfernung von Proteinen aus Plasma
  • Ideal vor LC-MS-Anwendungen
  • 96-Well-Plattenformat für mehrere Proben
  • Vakuumverteiler kann verwendet werden (8183-VM)
  • Mikrotiterplatten Uniplate verfügbar
Die Proteine brechen aus der Lösung heraus, wenn das Standardprotokoll befolgt wird, Durch dieses Verfahren werden Proteine aus der Matrix entfernt, die die LC-MS-Analysen stören könnten, und es wird auch ein Protein-Niederschlag während der HPLC-Analysen vermieden.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge