Digitaler Messschieber
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
12116
819-0014EA 108 EUR InStock
819-0014
Digitaler Messschieber
Schieblehren
5-stellige LCD Anzeige.
  • Genauigkeit ±0,03 mm
  • Ablesung 0,01 mm
  • Wechsel mm/inch
Bestellinformation: 3 V CR2032 Lithiumbatterie nicht im Lieferumfang enthalten.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge