Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Reinraum-Klebebänder, MicroSeal™ CSLB™

Lieferant: MICRONOVA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

CSLB-2WHIR CSLB-236WH CSLB-34WH CSLB-3WH CSLB-3WHIR CSLB-1WHIR CSLB-12WHIR CSLB-34WHIR CSLB-12WH CSLB-1WH
819-0025EA 1140 EUR InStock
819-0025 819-0157 819-0096 819-0098 819-0105 819-0095 819-0155 819-0158 819-0154 819-0156
Reinraum-Klebebänder, MicroSeal™ CSLB™
Klebebänder
Diese Reinraum-Klebebänder bestehen aus PE mit Acrylkleber.

  • Vorperforiert
  • Perforationen in Abständen von 7,6 cm (3") ermöglichen ein einfaches Aufreißen bei optimalen Längen
  • Polyethylenfolie mit niedriger Dichte und geringer Ausgasung lässt sich sauber entfernen und hinterlässt keine Klebstoffrückstände
  • Beschreibbar mit Faserspitze und Permanentmarkern
  • Aufgewickelt auf einen 3-Zoll-Kunststoffkern ohne Liner, was bedeutet, dass weniger Verpackung und Abfall entsorgt werden müssen
  • Erhältlich in Breiten von 0,5 bis 3 Zoll; kleinere Breiten sind ideal für die Rodac-Plattenversiegelung während der Umweltüberwachung
  • Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung und pharmazeutische Produktion
  • 16,5 m Rolle ergibt ca. 42 Siegel
  • Bestrahltes Klebeband mit vollständiger Bestrahlungszertifizierung und Chargenrückverfolgbarkeit

Für Reinraumkleidung kann dieses anpassungsfähige Band verwendet werden, um eine effektive Abdichtung zwischen Handschuh und Kleidungsstück zu gewährleisten. Für Plattenversiegelungs-, Bündelungs- und Etikettierungsanwendungen machen die hervorragenden Abzieh-/Wiederversiegelungseigenschaften in Kombination mit den leicht aufreißbaren Perforationen dieses Klebeband zur idealen Wahl.

Farbe: Weiß

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge