Toluol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83625.320EA 151 EUR InStock
83625.320 83625.290
Toluol 99,8, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 110.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99,8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Absorbance (300 nm) Max. 0.15
Absorbance (310 nm) Max. 0.1
Absorbance (330 nm) Max. 0.02
Absorbance (350 nm) Max. 0.01
Transmittance (300 nm) Min. 70 %
Transmittance (310 nm) Min. 80 %
Transmittance (330 nm) Min. 95 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge