Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2,4-Trimethylpentan ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83630.320EA 310 EUR InStock
83630.320 83630.290
2,2,4-Trimethylpentan ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Isooctan


Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23 g/mol
Siedepunkt: 99.2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –107 °C
Dichte: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –12 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=1efeb7f6cc1137fea6b3a60fc6957d836203e831&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (GC) Min. 99,50 %
Wasser Max. 0,01 %
Nichtflüchtige Rückstände Max. 0,0005 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Alkalisch reagierende Substanzen Max. 0,0002 meq/g
UV Durchlässigkeit (220 nm) Min. 70,0 %
UV Durchlässigkeit (235 nm) Min. 80,0 %
UV Durchlässigkeit (255 nm) Min. 98,0 %
Konform zu BDH 15246 Entspricht

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge