Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Petroleumbenzin, 40…60 °C, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

83663.320EA 138 EUR InStock
83663.320
Petroleumbenzin, 40…60 °C, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Petroleumbenzin


Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
REACH: 01-2119474679-18
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Siedebereich (40-60°C) (Vol%) Min. 90%
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,02 %
Pestizid-Analyse (Lindan/ECD) Max. 5 ng/l
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge