Toluol ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83664.320EA 138 EUR InStock
83664.320 83664.400
Toluol ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
MW: 92.14 g/mol
Siedepunkt: 110.6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,7 %
Verdampfungsrückstand Max. 5 ppm
Wasser Max. 0,03 %
Lindane (GC/ECD) ≤ 5 ng/l Passes test
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge