Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99,0-101,0%, kristallisiert Ph. Eur.

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

83686.292EA 173 EUR InStock
83686.292 83686.361
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat 99,0-101,0%, kristallisiert Ph. Eur.
Kupfer(II)sulfat Pentahydrat
Achtung! Bitte beachten: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)


Formel: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Dichte: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149681
CAS-Nummer: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
UN: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99.0 - 101.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification (SO4) Passes test
Appearance of solution Passes test
Cl (Chloride) ≤ 100 ppm
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Loss on drying (250 ± 10°C) 35.0 - 36.5 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process
Residual metal catalysts (skip lot): .
As (Arsenic) ≤ 2 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 1 ppm
Co (Cobalt) ≤ 1 ppm
Hg (Mercury) ≤ 2 ppm
Ni (Nickel) ≤ 3 ppm
Pb (Lead) ≤ 2 ppm
V (Vanadium) ≤ 2 ppm
Conforms to Ph.Eur. Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge