Salpetersäure 67%, NORMATOM®, ultrapure Trace_metal
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
83879.270EA 599 EUR InStock
83879.270 83879.290 83879.300 83879.230
Salpetersäure 67%, NORMATOM®, ultrapure Trace_metal
Salpetersäure
Formel: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 120.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 67 %
Ag (Silber) Max. 10 ppt
Al (Aluminium) Max. 20 ppt
As (Arsen) Max. 20 ppt
Au (Gold) Max. 20 ppt
B (Bor) Max. 20 ppt
Ba (Barium) Max. 10 ppt
Be (Beryllium) Max. 10 ppt
Bi (Bismut) Max. 10 ppt
Ca (Calcium) Max. 20 ppt
Cd (Cadmium) Max. 10 ppt
Ce (Cer) Max. 10 ppt
Co (Cobalt) Max. 10 ppt
Cr (Chrom) Max. 20 ppt
Cs (Cäsium) Max. 10 ppt
Cu (Kupfer) Max. 20 ppt
Dy (Dysprosium) Max. 1 ppt
Er (Erbium) Max. 1 ppt
Eu (Europium) Max. 1 ppt
Fe (Eisen) Max. 20 ppt
Ga (Gallium) Max. 10 ppt
Gd (Gadolinium) Max. 1 ppt
Ge (Germanium) Max. 10 ppt
Hf (Hafnium) Max. 10 ppt
Hg (Quecksilber) Max. 100 ppt
Ho (Holmium) Max. 1 ppt
In (Indium) Max. 1 ppt
K (Kalium) Max. 10 ppt
La (Lanthan) Max. 1 ppt
Li (Lithium) Max. 10 ppt
Lu (Lutetium) Max. 1 ppt
Mg (Magnesium) Max. 10 ppt
Mn (Mangan) Max. 10 ppt
Mo (Molybdän) Max. 10 ppt
Na (Natrium) Max. 10 ppt
Nb (Niob) Max. 1 ppt
Nd (Neodym) Max. 1 ppt
Ni (Nickel) Max. 50 ppt
Pb (Blei) Max. 10 ppt
Pd (Palladium) Max. 20 ppt
Pr (Praseodym) Max. 1 ppt
Pt (Platin) Max. 20 ppt
Rb (Rubidium) Max. 10 ppt
Re (Rhenium) Max. 10 ppt
Rh (Rhodium) Max 10 ppt
Ru (Ruthenium) Max. 20 ppt
Sb (Antimon) Max. 10 ppt
Sc (Scandium) Max. 10 ppt
Sm (Samarium) Max. 1 ppt
Sn (Zinn) Max. 20 ppt
Sr (Strontium) Max. 10 ppt
Tb (Terbium) Max. 1 ppt
Te (Tellur) Max. 1 ppt
Th (Thorium) Max. 1 ppt
Ti (Titan) Max. 10 ppt
Tl (Thallium) Max. 10 ppt
Tm (Thulium) Max. 1 ppt
U (Uran) Max. 1 ppt
V (Vanadium) Max. 10 ppt
W (Wolfram) Max. 10 ppt
Y (Yttrium) Max. 1 ppt
Yb (Ytterbium) Max. 1 ppt
Zn (Zink) Max. 20 ppt
Zr (Zirkon) Max. 10 ppt
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge