Aceton +_-_+ meso, Solvent Boiling Point, M.W. 02b_Polymer MW, 02c_Polymer Viscosity, Porengröße: 02d_Pore Size, Erstarrungspunkt: 02e_Solidification Point 03_Mixture Ratio 13C-NMR Concentration (<70%) 1H-NMR, HPLC 07_Molarity/Normality 1,1,1-trichloroethane Actinomyces sp. Goe301, 11_Activity, amber, anhydrous_0,01 99,9 31P-NMR 15a_Mid Code_LangDep 15b_Mid Code 16_Contains heat stabilised, aerosol, PESTINORM® 21_Brand_code Certification, Certification 2 31_Norm_Ph 40_Particle Size, acid-base indicator grade GC_capillary, AAS_ICP_single 1-vinyl-3-ethyltetramethyldisiloxane_4, autoclaved, acetylene_compressed_100%, Länge 60_length, Breite 61_width, Höhe 62_height, Ø 63_Diameter, Dicke 64_Thickness 65a_End Code_LangDep 65b_End Code (Cyclohexane_1%), BASF
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisation_value
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled ampuled under argon
83960.320EA 84.5 EUR InStock
83960.320 83960.400
Aceton +_-_+ meso, Solvent Boiling Point, M.W. 02b_Polymer MW, 02c_Polymer Viscosity, Porengröße: 02d_Pore Size, Erstarrungspunkt: 02e_Solidification Point 03_Mixture Ratio 13C-NMR Concentration (<70%) 1H-NMR, HPLC 07_Molarity/Normality 1,1,1-trichloroethane Actinomyces sp. Goe301, 11_Activity, amber, anhydrous_0,01 99,9 31P-NMR 15a_Mid Code_LangDep 15b_Mid Code 16_Contains heat stabilised, aerosol, PESTINORM® 21_Brand_code Certification, Certification 2 31_Norm_Ph 40_Particle Size, acid-base indicator grade GC_capillary, AAS_ICP_single 1-vinyl-3-ethyltetramethyldisiloxane_4, autoclaved, acetylene_compressed_100%, Länge 60_length, Breite 61_width, Höhe 62_height, Ø 63_Diameter, Dicke 64_Thickness 65a_End Code_LangDep 65b_End Code (Cyclohexane_1%), BASF
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95,4 °C
Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=e42f85852579489db8cf68a147710248276677d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand (100 °C) Max. 0,0005 %
Organische Rückstand (als Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/ml
Halogen-Rückstände (als Lindan) (GC/ECD) Max. 5 ng/l
Wasser Max. 0,3 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge