Iodid-Iodat concentrate for dilution to 1/128 mol (1/64 N) aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
conc_1l
84103.600EA 34.2 EUR InStock
84103.600
Iodid-Iodat concentrate for dilution to 1/128 mol (1/64 N) aqueous solution, ConvoL NORMADOSE® Volumetric
Iodid-Iodat
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Titer (N) 0.0155-0.0157
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge