Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pikrinsäure 12 g/l in wässriger Lösung, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


84512.260EA 76.2 EUR InStock
84512.260
Pikrinsäure 12 g/l in wässriger Lösung, TECHNICAL
Pikrinsäure


Formel: C₆H₃N₃O₇
MW: 229.11 g/mol
Siedepunkt: 255
Melting Pt: 80.35
Flash-Pt: 150
MDL Number: MFCD00007102
CAS-Nummer: 88-89-1
EINECS: 201-865-9
Merck Index: 12,07562
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 1.15 - 1.30 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge