VWR® LABWASH® Premium, Wasch- und Reinigungsmittel
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
84545.360EA 102 EUR InStock
84545.360 84545.410 84546.360 84546.410 84547.360 84547.410 84548.290 84548.410 84549.360 84549.410 84550.360 84550.410 84550.440 84551.360 84551.410 84551.440 84552.360 84552.410 84553.360 84554.360 84555.360 84556.360 84556.410 84557.290 84557.410 84861.410 84545.320 84546.320 84547.320 84549.320 84550.320 84551.320 84553.320 84554.320 84549.365 84550.365 84551.365 84552.365 84553.365 84555.365 84556.365 85831.360
VWR® LABWASH® Premium, Wasch- und Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Kompakte HDPE-Kanister (Best.-Nrn. 845xx.365) sind passend für Miele Dosierautomaten.
  • Rückstandsfreie Laborglasreinigung
  • Hochaktiv, aber sparsam im Verbrauch
  • NTA-frei (ohne Nitrilotriessigsäure)
  • Umweltfreundlich durch biologisch abbaubare Wirkstoffe
  • Saures Konzentrat für Säurespülung erhältlich, um alkalische Reiniger zu neutralisieren
pH Wert gemessen bei 1%-iger Konzentration.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge