Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Ethyldiisopropylamin 99,5 Peptide_synthesis

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

84574.290EA 423 EUR InStock
84574.290
N-Ethyldiisopropylamin 99,5 Peptide_synthesis
N-Ethyldiisopropylamin


Formel: C₈H₁₉N
MW: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 127
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.76 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3 (8) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,5 %
Aussehen Klare Flüssigkeit
Farbzahl Max. 25,0 APHA
Prüfung auf Identität (IR) Entspricht
Primäre und sekundäre Amine Max. 0,002 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,001 %
Wasser Max. 0,03 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge