Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Aceton ≥99,9%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84700.320EA 143 EUR InStock
84700.320 84700.260
Aceton ≥99,9%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Aceton
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.


Formel: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2
Melting Pt: –95.4 °C
Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=e42f85852579489db8cf68a147710248276677d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Solubility in water Passes test ACS
Substances reducing KMnO₄ (as O) Passes test ACS
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Aldehydes (as HCHO) ≤ 10 ppm
Evaporation residue ≤ 5 ppm
2-Propanol ≤ 0.05 %
Methanol ≤ 0.05 %
Water ≤ 0.2 %
Absorbance (330 nm) ≤ 0.70
Absorbance (335 nm) ≤ 0.22
Absorbance (340 nm) ≤ 0.07
Absorbance (345 nm) ≤ 0.02
Absorbance (from 350 nm) ≤ 0.004
Transmittance (330 nm) ≥ 20 %
Transmittance (335 nm) ≥ 60 %
Transmittance (340 nm) ≥ 85 %
Transmittance (345 nm) ≥ 95 %
Transmittance (from 350 nm) ≥ 99 %
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1.0 ppb
Meets the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..