Toluol ≥99,9% (durch GC), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84708.290EA 97.7 EUR InStock
84708.290
Toluol ≥99,9% (durch GC), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Toluol
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: C₆H₅CH₃
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=7b8a82c36ede4fc1e8822a573f5ce08743569a24&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) min. 99.9%
Acidity max. 0.0001 meq/g
Alkalinity max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue max. 0.0002%
Water max. 0.01%
Color max. 10 Hz
Fluorescence (as quinine at 365 nm) max. 1.0 ppb
Transmission at 285 nm min. 15%
Transmission at 290 nm min. 60%
Transmission at 300 nm min. 80%
Transmission at 310 nm min. 90%
Transmission at 335 nm min. 96%
Transmission from 350 nm min. 98%
Absorbance at 285 nm max. 0.82
Absorbance at 290 nm max. 0.22
Absorbance at 300 nm max. 0.10
Absorbance at 310 nm max. 0.05
Absorbance at 335 nm max. 0.02
Absorbance from 350 nm max. 0.01
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge