1,4-Dioxan ≥99,8% Unstabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84715.290EA 240 EUR InStock
84715.290
1,4-Dioxan ≥99,8% Unstabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
1,4-Dioxan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: C₄H₈O₂
Siedepunkt: 101,1 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 11,8 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=64c930c52bed4490a4dd38741bf8cb01a966ce0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99,8%
Säuregehalt Max. 0,0005 meq/g
Rückstand bei Verdampfung Max. 0,0005%
Wasser Max. 0,02%
Transmission (270 nm) Min. 70%
Transmission (280 nm) Min. 85%
Transmission (290 nm) Min. 95%
Transmission (300 nm) Min. 97%
Transmission (310 nm) Min. 98%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge