Standards für UV/Vis-Spektroskopie, Wellenlängen-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
84772.600EA 928 EUR InStock
84772.600 84773.600 84774.600 84775.180 84776.180 84777.180
Standards für UV/Vis-Spektroskopie, Wellenlängen-Standards
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Wellenlängen-Standards (geprüft bei 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 und 2 nm) verpackt als versiegelte UV Küvetten oder in der 100 ml Braunglasflasche.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge