Saybolt Farbstandard
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
84799.180EA 82.7 EUR InStock
84799.180 84799.260 84800.180 84800.260 84801.180 84801.260 84802.180 84802.260 84803.180 84803.260 84804.180 84804.260 84805.180 84805.260
Saybolt Farbstandard
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Gebrauchsfertige Lösungen, die gravimetrisch auf Gewichtsbasis hergestellt werden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge