Farbstandards, Platin-Kobalt-Farbe (Pt-Co, Hazen)
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
84806.290EA 141 EUR InStock
84806.290 84807.290 84808.290 84809.290 84810.290 84811.290 84812.290 84813.290 84814.290 84814.180 84814.270
Farbstandards, Platin-Kobalt-Farbe (Pt-Co, Hazen)
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Gebrauchsfertige Farblösungen, die auf Gewichtsbasis gravimetrisch vorbereitet und für die Messung sichtbarer Farbe von Wasser konzipiert wurden.
  • Einsatz als Standards zur Kalibrierung und/oder für Qualitätskontrollen
  • Speziell für den Einsatz bei ASTM Analysenverfahren gedacht und gemäß den Anforderungen nach ASTM D1500, D6045, D1209 hergestellt
  • Gleichbleibende Produktqualität – unabhängig, rückführbar, zertifiziert
  • In hochwertigen, manipulationssicheren Flaschen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge