Chrom(III)chlorid Hexahydrat 98-101%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
84839.260EA 79.3 EUR InStock
84839.260
Chrom(III)chlorid Hexahydrat 98-101%, GPR RECTAPUR®
Chrom(III)chlorid Hexahydrat
Formel: CrCl₃·6H₂O
MW: 266.45 g/mol
Melting Pt: 85
Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149660
CAS-Nummer: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02242
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98 - 101 %
Insolubility in water Max. 100 ppm
Substances not precipitated by NH4OH Max. 0.2 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 100 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge