Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Citronensäure, wasserfrei ≥99,5%, Pulver, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

84842.290EA 51.7 EUR InStock
84842.290 84842.360
Citronensäure, wasserfrei ≥99,5%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Citronensäure


Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 149…151 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42
Merck Index: 13,02350
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=431351cfe967d5cecc0f339b1ca8b269da45dbb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge