Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesiumacetat Tetrahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


84849.230EA 55.3 EUR InStock
84849.230 84849.290
Magnesiumacetat Tetrahydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR®
Magnesiumacetat Tetrahydrat


Formel: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Melting Pt: 80 °C
Dichte: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149214
CAS-Nummer: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge