Diethylether, Wasser_0,005 99,8 Stabilised
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: 0.5 - 1.5 % (w/v) EtOH
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
85022.290EA 205 EUR InStock
85022.290
Diethylether, Wasser_0,005 99,8 Stabilised
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Siedepunkt: 35
Melting Pt: –123 °C
Dichte: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=e25ba31ba5c9afb69382c3ca3d66e401980e4bba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0003 %
Wasser Max. 0,0050 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge