Dimethyldichlorsilan 5% in Heptan Silanization solution I, Selectophore™ Ionophor, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
85126-1L 85126-250ML
85126-1LEA 208 EUR InStock
85126-1L 85126-250ML
Dimethyldichlorsilan 5% in Heptan Silanization solution I, Selectophore™ Ionophor, Supelco®
Dimethyldichlorsilan
Ready-to-use solution for silanizing micro-electrodes.
Formel: C₂H₆Cl₂Si
MDL Number: MFCD00000491
CAS-Nummer: 75-78-5
UN: 2924
ADR: 3,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d29a64e31328c65f3e1562b829e50639e996c41d&vid=d29a64e31328c65f3e1562b829e50639e996c41d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge