Essigsäure-Ammoniumacetat-Puffer USP-Testlösung (TS)
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
85325.260EA 152 EUR InStock
85325.260
Essigsäure-Ammoniumacetat-Puffer USP-Testlösung (TS)
Puffer pH-Puffer
Gebrauchsfertige Testlösung (TS).
  • Gemäß den Pharmakopöe-Anforderungen hergestellt
  • Zeit- und kostensparend
  • Unabhängig, rückführbar und zertifiziert
  • Entspricht USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter verfügbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge