ph-Teststreifen für gefärbte Proben, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
85424.602EA 17.3 EUR InStock
85424.602 85425.602 85426.602 85427.602 85428.602 85429.602 85430.602 85431.602 85432.602
ph-Teststreifen für gefärbte Proben, Dosatest
Testpapiere pH-Indikatorstreifen
Dosatest-Teststreifen ermöglichen eine präzise und schnelle pH-Bestimmung mit bis zu vier verschiedenen Farbblöcken für jeden pH-Wert.
  • Zuverlässig selbst in farbigen Proben
  • Flexibel einzusetzen und ökonomisch
  • Grifffläche bleibt bei jeder Probe trocken und sauber
Da die Farbskala in den Teststreifen integriert ist, hat die Farbe der Probe den gleichen Einfluss auf Indikator und Skala, so dass ein akkurates Ablesen des pH-Wertes garantiert ist.
Eine unsichtbare hydrophobe Barriere oberhalb des letzten Indikatorfeldes verhindert ein Aufsteigen der Probe durch Kapillarkräfte und deren Kontakt mit dem Anwender.
Verpackung: Schachtel enthält 200 Teststreifen von je 11x100 mm.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge