N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSA+TMCS+TMSI) silylating mixture II according to Horning, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
85432-10ML 85432-1ML 85432-10X1ML
85432-10MLEA 162 EUR InStock
85432-10ML 85432-1ML 85432-10X1ML
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSA+TMCS+TMSI) silylating mixture II according to Horning, LiChropur™ zur GC-Derivatisierung, Supelco®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide : chlorotrimethylsilane : 1-(trimethylsilyl)imidazole (BSA+TMCS+TMSI) mixture
Flash-Pt: 4 °C
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Faint Yellow to Yellow
Appearance (Form) Liquid
Refractive index N20/D 1,434 - 1,438
Proton NMR Spectrum Conforms to structure
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..