85482.005EA
192
EUR
InStock
85482.005
85483.002
85483.005
85483.020
85484.002
85484.005
85484.020
85485.002
85485.005
85485.020
85487.004
85488.230
85489.260
85692.100
85449.100
85487.008
88427.004
88427.008
88428.001
88428.100
88429.008
88432.100
88433.005
88434.004
88435.004
85488.260
85488.290
Standards für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Standards
Standards für die Wasserbestimmung (nach Karl Fischer)
Die Verschärfung regulatorischer Anforderungen und steigenden Anforderungen an die QA/QC-Methodik gewinnen über alle Marktsektoren hinweg an Bedeutung. Die Nachfrage nach Standards zur Unterstützung der Prüfmethoden nimmt weiter zu und dieses Wachstum gilt auch für die Wasserbestimmung nach Karl Fischer. VWR bietet jetzt eine komplette Palette von Karl Fischer Wasserstandards als CRM an, um Geräte zu kalibrieren, zu überwachen und Testergebnisse zu überprüfen.
- CRM gem. ISO 17025 / ISO 17034
- CRM gem. ASTM (in flüssigem Erdöl)
- Große Produktpalette sowohl für volumetrische + KF coulometrische Titrationen als auch für die indirekte Ofenmethode
- Standards sind in flüssiger und fester Form erhältlich.
- Beinhaltet eine detailierte CoA
Unser Sortiment an Karl-Fischer-Wasserstandards sind zertifizierte Referenzmaterialien nach ISO 17025 und ISO 17034. Diese Standards sind in flüssiger und fester Form erhältlich.
Wir bieten auch eine Reihe von Karl Fischer Wasserstandards als CRM für die Bestimmung in Flüssigerdöl nach ASTM an. Der Wassergehalt nach den Standards in flüssigem Erdöl wird nach der Methode ASTM D6304 bestimmt.
Zertifizierungen: The water standards in liquid petroleum conform to ASTM D1744, E1064, D4377
Verpackung: Endet die Best.-Nr. (Pk) auf
0.005 dann sind es 10×5 ml
0.002 dann sind es 10×2 ml
0.020 dann sind es 5×20 ml