Coulometrische Reagenzien für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
85470.290EA 216 EUR InStock
85470.290 85471.130 85472.260 85473.260 85474.260 85475.260 85476.260 85477.260 85478.260 85479.130
Coulometrische Reagenzien für die Wasserbestimmung nach dem Karl-Fischer-Verfahren
Karl Fischer Titriermittel und Reagenzien
Sowohl Anolyt- als auch Katholyt-Lösungen weisen eine verbesserte Formulierung auf, die die Geschwindigkeit und die Genauigkeit der Titration bei der Bestimmung des Wassergehalts im Mikrogrammbereich erhöht.
  • Schnelles und konsistentes Erreichen des Endpunkts
  • Lange Haltbarkeit
  • Stabiler Endpunkt
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge