Ameisensäure 90% 90, AnalaR NORMAPUR® ACS
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
85495.290EA 62 EUR InStock
85495.290
Ameisensäure 90% 90, AnalaR NORMAPUR® ACS
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichte: 1.208 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 48
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 0
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=e79a8c7fb6c358f57ed533653859d68b28119045&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 89.0 - 91.0 %
Dilution test Passes test ACS
SO3 (Sulphite) Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Acetic acid Max. 0.04 %
Evaporation residue Max. 20 ppm
Schwermetalle (ICP-MS) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge