Naphthol AS-MX-phosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
855-20ML
855-20MLEA 195 EUR InStock
855-20ML
Naphthol AS-MX-phosphat, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-MX-phosphat
Formel: C₁₉H₁₈NO₅P
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00042711
CAS-Nummer: 1596-56-1
EINECS: 216-480-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge