VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Stickstoff, Reagenzien für Photometer
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
85618.610EA 182 EUR InStock
85618.610 85619.610
VWR®, Pulverbeutel zur Bestimmung von Stickstoff, Reagenzien für Photometer
Umwelt-Prüfkits
VWR® Reagenzienbeutel sind speziell für den Einsatz für alle mobilen und Labor-Photometer von Hach mit 16-mm-Küvetten. Es sind keine Kalibrierdaten notwendig. Die Beutel aus Aluminiumfolie sind einzeln versiegelt und damit gegen äußere Einflüsse geschützt. Sie enthalten die exakt vorgewogene Menge an Reagenzien mit einer hohen Genauigkeit der Resultate, einfache Handhabung und rasche Löslichkeit.
  • Genau
  • Schnelle und einfache Handhabung durch die leichtere Löslichkeit der Pulver gegenüber Reagenztabletten sowie eine längere Haltbarkeit
  • Keine Kalibrierung notwendig
  • Abgeschrägte Kanten verhindern das Hängenbleiben der Reagenzien in den Ecken
RS = Reagenzienbeutel Set
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge