pH-Pufferlösung nach Reag. Ph. Eur. 4000600
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
85669.290EA 54 EUR InStock
85669.290
pH-Pufferlösung nach Reag. Ph. Eur. 4000600
Puffer pH-Puffer
Contents: ammonium acetate R / water R / hydrochloric acid R1.
  • Ph Eur N 4000600
The reagent is specially intended for use in testing Ph Eur and monographs. This solution was produced according 4.1.1 of Ph Eur specifications using Ph Eur reagent quality components and water meeting the Ph Eur monograph requirement for purified water.
Bestellinformation: Normalerweise auf Anfrage gefertigt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.
Lieferumfang: Delivery with certificate of analysis.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge