Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
85679.180EA 108 EUR InStock
85679.180 85746.180 85744.180 85745.180 85744.260 85745.260 85746.260
Primärfarblösungen, Reag. Ph. Eur.
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Vollständiges Sortiment an Reagenzien und Standardlösungen nach den Kapiteln 2 und 4 des aktuellen europäischen Arzneibuchs.
Alle Produkte sind gemäß Ph. Eur. hergestellt und getestet und werden mit detaillierten Analysenzertifikaten mit Chargennummer und Verfallsdatum geliefert.
  • In 100 und 500 ml verfügbar
  • Inklusive detailliertem Analysenzertifikat
Bestellinformation: Normalerweise auf Anfrage gefertigt. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge