Sekundärer Referenzstandard für die volumetrische Titration
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
85682.080EA 80.4 EUR InStock
85682.080 85683.060 85684.080 85685.100 85686.100 85687.100 85689.100 85734.080
Sekundärer Referenzstandard für die volumetrische Titration
Standards Organische Standards
Die Produktreihe der sekundären Referenzstandards von VWR® bietet außergewöhnliche Reinheit und Homogenität und eignet sich hervorragend für die Verifizierung des Faktors für volumetrische Lösungen.
  • Hohe Reinheit verhindert mögliche Titrationsinterferenzen
  • Genau festgelegter Inhalt verringert methodenbedingte Fehler
  • Mit jeder Einheit mitgeliefertes vollständiges Analysenzertifikat (CoA) bietet Qualitätssicherung
  • Glasverpackung in lichtundurchlässigem Karton verhindert Qualitätsminderung durch Lichteinwirkung
  • Rückführbar auf NIST-Standards
Der Titer von volumetrischen Lösungen kann sich im Laufe der Zeit ändern. Daher wird empfohlen, regelmäßige Überprüfungen durchzuführen, insbesondere bei stark verdünnten Lösungen oder Lösungen, die aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung instabil sind.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge