Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrabutylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


85740.180EA 50.7 EUR InStock
85740.180 85740.260
Tetrabutylammoniumhydroxid 20% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Tetrabutylammoniumhydroxid


Formel: C₁₆H₃₇NO
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge