Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Butin-1,4-diol Unstabilisiert, GPR RECTAPUR®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

85747.260EA 43.1 EUR InStock
85747.260
2-Butin-1,4-diol Unstabilisiert, GPR RECTAPUR®
2-Butin-1,4-diol


Formel: C₄H₆O₂
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 55…58 °C
Dichte: 1,1001 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 142 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002915
CAS-Nummer: 110-65-6
EINECS: 203-788-6
UN: 2716
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige crystals or flakes
Assay (GC) ≥99.0 %
Melting range (lower value) ≥54 °C
Melting range (upper value) ≤57 °C
Identity (IR) passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge