Brechungsindex-Kit 1 (Isooctan/Wasser), VWR®, Brechungsindex: 1,3915 / 1,3330 , Referenztemperatur: 20 °C, Glasampulle, 5× 10 ml Isooctan
5× 10 ml Wasser
Lieferant: VWR Chemicals
Brechungsindex-Kit 1 (Isooctan/Wasser), VWR®, Brechungsindex: 1,3915 / 1,3330 , Referenztemperatur: 20 °C, Glasampulle, 5× 10 ml Isooctan
5× 10 ml Wasser
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Brechungsindexstandard Kit 1 (2x 5x10 ML) (Isooctan / Wasser) 1 * 1 KIT 85757.001 1 * 1 KIT
Hersteller-Artikelnummer::
Lokale Artikelnummer:: VWRC85757.001
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder