Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylsulfoxid ≥99,5% (durch GC), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


85922.290EA 149 EUR InStock
85922.290 85922.320
Dimethylsulfoxid ≥99,5% (durch GC), HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Dimethylsulfoxid


Formel: (CH₃)₂SO
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99,5  %
Water (KF) max. 0,05 %
Acidity max. 0,0005 meq/g
Residue on Evaporation max. 0,001 %
UV - transmition (1 cm, water):
280 nm min. 60  %
300 nm min. 75  %
320 nm min. 90  %
330 nm min. 95  %
360 nm min. 98  %
Fluorescence (as quinine):
365 nm max. 2 ppb

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge