Trifluoressigsäure ≥99,8% (durch Trockensubstanz), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Unter Stickstoff abgepackt
85930.150EA 49.7 EUR InStock
85930.150 85930.180
Trifluoressigsäure ≥99,8% (durch Trockensubstanz), SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Trifluoressigsäure
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: C₂HF₃O₂
MW: 114.02 g/mol
Siedepunkt: 71.8
Melting Pt: –15 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
UN: 2699
ADR: 8 I
Merck Index: 13,09754
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=705863caf794c8e34279985c1cf5149b53d97173&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) min 99.8%
Water max 0.10%
Colour number (APHA) max 10
Evaproration residue max 0.005%
Transmittance (at 265 nm) min 10%
Transmittance (at 305 nm) min 50%
Transmittance (at 320 nm) min 80%
Transmittance (at 325 nm) min 90%
manufactured and filled under nitrogen Yes
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..