n-Nonan ≥95,0%, PESTINORM®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Nitrogen_filled
85931.320EA 301 EUR InStock
85931.320
n-Nonan ≥95,0%, PESTINORM®
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
MW: 128.26 g/mol
Siedepunkt: 151
Melting Pt: -53
Flash-Pt: 31 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009574
CAS-Nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN: 1920
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) min. 95.00%
Evaporation residue max. 1 ppm
Water max. 0.0050 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) max. 5 ng/l
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..