Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

85956.290EA 56.7 EUR InStock
85956.290 85956.320
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)


Formel: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Siedepunkt: 124,5 ºC
Melting Pt: –85 °C
Dichte: 0,96 g/cm3
Flash-Pt: 38 ºC
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002867
CAS-Nummer: 109-86-4
UN: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06118
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (G.C.) Min. 99,5 %
Identity (IR-spectrum) Passes test
Density (20º/4º) 0,964-0,968 g/ml
Density (20º/20º) Approx. 0,97 g/ml
Refractive index (n20/D) Approx. 1,403
Boiling point Approx. 125ºC
Appearance Clear
Colour (Hazen) Max. 10
Acidity Max. 0,001 meq/g
Alkalinity Max. 0,0005 meq/g
Aluminium (Al) Max. 0,00005 %
Barium (Ba) Max. 0,00001 %
Boron (B) Max. 0,000002 %
Cadmium (Cd) Max. 0,000005 %
Calcium (Ca) Max. 0,00005 %
Chromium (Cr) Max. 0,000002 %
Cobalt (Co) Max. 0,000002 %
Copper (Cu) Max. 0,000002 %
Iron (Fe) Max. 0,00005 %
Lead (Pb) Max. 0,00001 %
Magnesium (Mg) Max. 0,00001 %
Manganese (Mn) Max. 0,000002 %
Nickel (Ni) Max. 0,000002 %
Tin (Sn) Max. 0,00001 %
Zinc (Zn) Max. 0,00001 %
Aldehydes (as CH3CHO) Max. 0,003 %
Formaldehyde Max. 0,001 %
Peroxides (as H2O2) Max. 0,002 %
Substances darkened by H2SO4 Passes test
Residue on evaporation Max. 0,002 %
Water (K.F.) Max. 0,1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..