Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber 99,5, AnalaR NORMAPUR® polarography, tridistilled

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

85967.180EA 111 EUR InStock
85967.180 85967.260
Quecksilber 99,5, AnalaR NORMAPUR® polarography, tridistilled
Mercury


Formel: Hg
MW: 200.59 g/mol
Siedepunkt: 356.5
Melting Pt: –39 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011035
CAS-Nummer: 7439-97-6
UN: 2809
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05925
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,5 %
In HNO3 unlösliche Anteile Max. 20 ppm
Ag (Silber) Max. 5 ppm
Bi (Bismut) Max. 0,1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,1 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,1 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,1 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0,5 ppm
Zn (Zink) Max. 0,5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge